Learn More
Sonic Materials Sonda de ocho elementos
Código de producto. 11763599
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11763599 Aluminio 1 PCS
1 options
Código de producto. 11763599 Proveedor Sonic Materials N.º de proveedor 6300586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2740.00€
    1586.76€ / paquete de 1
    Ahorro 1153.24€
    42% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Sondas multielemento de alto rendimiento completas y robustas que aumentan la productividad y minimizan las tareas repetitivas al procesar numerosas muestras de forma idéntica simultáneamente.
  • Las sondas multielemento de alto rendimiento aumentan la productividad y minimizan las tareas repetitivas al procesar numerosas muestras idénticas simultáneamente.
  • Se atornillan al convertidor en lugar de a la sonda de 13 mm estándar y se pueden utilizar manualmente o con sistemas automatizados.
  • La energía suministrada por cada punta es uniforme en un 2 %.
  • Con las sondas de cuatro, ocho y veinticuatro elementos, el espacio entre las puntas (de centro a centro) es de 18 mm y la longitud de las micropuntas especiales es de 139 mm
Especificaciones
Tipo de producto Sonda de 8 elementos
Material Aluminio
Incluye Acoplador de aluminio y 8 micropuntas especiales de 3 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad