Learn More
Sonics Materials Sonda de ocho elementos
Descripción
- Aumenta la productividad y minimiza las tareas repetitivas al procesar 8 muestras de forma idéntica simultáneamente
- Consiste en un acoplador de aluminio y ocho conectores de 1 ⁄8 in Mini micropuntas (3 mm)
- Capacidad de procesamiento: 250 μ 1-2 ml
- Espaciado entre puntas: 11 ⁄32 in (9 milímetros)
- Longitud de la mini micropunta: ⁄11 16 in (17 milímetros)
- N.º de referencia 630-0602
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sonda |
| Material | Aluminio |
| Descripción | Sonda de 8 elementos |
| Estilo de punta | Mini-micropunta |