Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de ocho canales
Código de producto. 12437430
Change view
Click to view available options
Caudal:
28,5 ml/min
32,5 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
12437430 32,5 ml/min cada uno
12447430 28,5 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12437430 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0762300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija el cabezal de seis rodillos para mayores caudales o el cabezal de ocho rodillos para un flujo prácticamente sin pulsos.
  • Pida minicartuchos opcionales con oclusión ajustable para variar la presión en cada canal.
  • Extraiga o inserte fácilmente los minicartuchos sin interferir en los demás canales.
  • La presión máxima de 1,5 bar solo se consigue con casetes de palanca de presión.
  • Los casetes Click-n-go ofrecen una presión máxima de 1,0 bar.
Especificaciones
Descripción Cabezal de bomba de extensión de ocho canales con 6 rodillos
Caudal 32,5 ml/min
Incluye Ocho minicartuchos Click-n-go™
N.º de canales 8
N.º de rodillos 6
Velocidad 100 rpm