missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF5A2 Monoclonal Antibody (OTI6F7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17523242
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17523242 100 μL 100 microlitros
17543242 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17523242 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505147

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

mRNA-binding protein involved in translation elongation. Has an important function at the level of mRNA turnover, probably acting downstream of decapping. Involved in actin dynamics and cell cycle progression, mRNA decay and probably in a pathway involved in stress response and maintece of cell wall integrity. Functions as a regulator of apoptosis. Mediates effects of polyamines on neuronal process extension and survival. May play an important role in brain development and function, and in skeletal muscle stem cell differentiation.

Especificaciones

Antígeno EIF5A2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica EIF5A2
N.º de referencia del gen Q9GZV4
Alias de gen EIF-5A2, eIF5AII
Símbolos de los genes EIF5A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human EIF5A2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56648
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.