Learn More
eIF4A3-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16489976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489976 50 mg 50 miligramos
16484676 100 mg 100 miligramos
16473568 10 mg 10 miligramos
16416297 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101785
MedChemExpress eIF4A3-IN-2 is a highly selective and noncompetitive eukaryotic initiation factor 4A-3 (eIF4A3) inhibitor with an IC50 of 110 nM.
eIF4A3-IN-2 is a highly selective and noncompetitive eukaryotic initiation factor 4A-3 (eIF4A3) inhibitor with an IC50 of 110 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material eIF4A3-IN-2
CAS 2095677-20-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19Br2ClN4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (165.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)N2CCN(C(C3=C4N(C=C(Br)C=C4)N=C3)=O)C[C@@H]2C5=CC=C(Cl)C=C5
Peso molecular (g/mol) 602.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.7
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death