Learn More
Tocris Bioscience™ eIF4A i28
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18766175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18766175 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18766175 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7810/10
eIF4A inhibitor
eIF4A i28 is a eukaryotic initiation factor-4A (eIF4A) inhibitor (IC50 = 8.60 μM in an eIF4A ATPase assay). It decreases BJAB Burkitt lymphoma cell viability (EC50 = 0.46 μM in a CellTiter-Glo (CTG) luminescence cell viability assay. It acts as an RNA-competitive, ATP-uncompetitive eIF4A inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-(4-Butylphenyl)furan-2-yl)-6-nitroquinoline-4-carboxylic acid
CAS 2861994-92-3
Cantidad 10 mg
Objetivo DNA, RNA and Protein Synthesis Inhibitors
Fórmula molecular C24H20N2O5
Pureza 0.98