missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF2C1 Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594924
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17594924 30 μL 30 microlitros
17574924 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17594924 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811174S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EIF2C1 Monoclonal antibody specifically detects EIF2C1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno EIF2C1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ago1
N.º de referencia del gen Q9UL18
Alias de gen AGO1; argonaute 1; argonaute 1, RISC catalytic component; argonaute RISC catalytic component 1; argonaute RISC catalytic subunit 1; argonaute1; EIF2C; eIF2C 1; eIF-2C 1; EIF2C1; Eukaryotic translation initiation factor 2C 1; eukaryotic translation initiation factor 2C, 1; GERP95; Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa; hAgo1; mAgo1; Piwi/Argonaute family protein meIF2C1; Protein argonaute-1; putative RNA-binding protein Q99; Q99
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 226-490 of human EIF2C1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26523
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.