missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EIF2A Monoclonal Antibody (3A7B11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16365154
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16365154 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16365154 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA531724

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-31724 has been tested in indirect ELISA.

EIF2A is a 65-kD protein that catalyzes the formation of puromycin-sensitive 80S preinitiation complexes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EIF2A
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3A7B11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica EIF2A
N.º de referencia del gen Q8BJW6, Q9BY44
Alias de gen 0910001O23Rik; 2410026C18Rik; 35kDa; 65 kDa eukaryotic translation initiation factor 2A; CDA02; D030048D22; D3Ertd194e; EIF2; EIF-2; EIF2A; eIF-2A; eIF2alpha; eIF-2alpha; eIF-2-alpha; EIF2S1; EIF2S1 protein; eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1; Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha; eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha; eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa; eukaryotic translation initiation factor 2A; eukaryotic translation initiation factor 2A, 65kDa; Eukaryotic translation initiation factor 2A, N-terminally processed; eukaryotic translation initiation factor subunit 1-like protein; initiation factor 2 alpha; MST089; MSTP004; MSTP089
Símbolos de los genes EIF2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human EIF2A (AA: 448-576) expressed in E. coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 229317, 502531, 83939
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.