missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EIF1B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16650285 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16650285 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16650285 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103834

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total EIF1B.

EIF1B is probably involved in translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EIF1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EIF1B
N.º de referencia del gen O60739, Q9CXU9
Alias de gen 1500010M16Rik; 3110001N14Rik; Eif1b; Eukaryotic translation initiation factor 1b; Gc20; Protein translation factor SUI1 homolog GC20; RGD1309241; translation factor sui1 homolog
Símbolos de los genes EIF1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EIF1B(Accession O60739), corresponding to amino acid residues M1-R41.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10289, 301068, 68969
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.