missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eIF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17981081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17981081 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17981081 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5143916

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Hela whole cell, human HEK293 whole cell, human Jurkat whole cell, human Raji whole cell, human K562 whole cell, rat pancreas tissue, mouse pancreas tissue, mouse NIH/3T3 whole cell. IHC: human placenta tissue. ICC/IF: T-47D cell. Flow: A431 cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Necessary for scanning and involved in initiation site selection. Promotes the assembly of 48S ribosomal complexes at the authentic initiation codon of a conventional capped mRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF1
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 4mg trehalose and no preservative
génica Eif1
N.º de referencia del gen P41567, P48024
Alias de gen A121; EIF1; EIF-1; eIF13; EIF1A; Eukaryotic translation initiation factor 1; ISO1; Protein translation factor SUI1 homolog; SUI1; sui1iso1; Sui1-rs1; suppressor of initiator codon mutations, related sequence 1; suppressor of initiator codon mutations-Yeast homolog related sequence 1
Símbolos de los genes Eif1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli-derived human EIF1 recombinant protein (Position: S2-D106).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10209, 20918, 287703
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.