Learn More
EIDD 2801, TRC
Código de producto. 30006375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006375 50 mg 50 miligramos
30004041 25 mg 25 miligramos
30005900 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE98579550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2492423-29-5
Fórmula molecular C13 H19 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 329.306
Sinónimo Uridine, 4-oxime, 5'-(2-methylpropanoate), (4Z)- (ACI), EIDD 1931-isopropyl ester, EIDD 2801, Lagevrio, MK-4482, Molnupiravir, β-D-N4 hydroxycytidine-5'-isopropyl ester, Uridine (4Z)-4-oxime 5'-(2-methylpropanoate)
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-[(4Z)-4-hidroxiimino-2-oxopiririmidina-1-il]oxolano-2-il]metil-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N\O)\NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molnupiravir
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.122