Learn More
Eidd 1931, TRC
Código de producto. 30135369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135369 500 mg 500 miligramos
30134246 1 g 1 g
30009368 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE985800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3258-02-4
Fórmula molecular C9 H13 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 259.22
Sinónimo N4-Hydroxycytidine, N-Hydroxy-Cytidine, Nhc, (Z)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Tetrahydrofuran-2-Yl)-4-(Hydroxyimino)-3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-One, Molnupiravir Impurity B, Eidd 1931
SMILES Oc[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N/O)\Nc2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxycytidine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0804