Learn More
Ácido eicosapentaenoico, TRC
Código de producto. 30388056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388056 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30388056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE477800250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis Eicosapentaenoic acid (EPA)
CAS 10417-94-4
Fórmula molecular C20 H30 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (6CI), 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-δ5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-cis)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA, EPA 45G, Eicosapentaenoic acid, Eye-Q, Icosapent, Incromega E 7010SR, PlusEPA, Ropufa 70, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, o 3Mega+ Joy
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoico
Peso molecular (g/mol) 302.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246