Learn More
Eicosapentaenoic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16494437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494437 50 mg 50 miligramos
16488406 100 mg 100 miligramos
16412196 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0660
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Eicosapentaenoic Acid (EPA) is an orally active Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (ω-3 LC-PUFA).
Eicosapentaenoic Acid exhibits a DNA demethylating action that promotes the re-expression of the tumor suppressor gene CCAAT/enhancer-binding protein δ (C/EBPδ). Eicosapentaenoic Acid activates RAS/ERK/C/EBPβ pathway through H-Ras intron 1 CpG island demethylation in U937 leukemia cells. Eicosapentaenoic Acid can promote relaxation of vascular smooth muscle cells and vasodilation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eicosapentaenoic Acid
CAS 10417-94-4
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo EPA Timnodonic acid
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 100 mg/mL (330.63 mM) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.24 mM)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 302.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death