Learn More
Éster etílico del ácido eicosapentaenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (EPA EE) |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17- |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.2559 |