Learn More
Eicosapentaenoic acid ethyl ester, MedChemExpress
Código de producto. 16492206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492206 500 mg 500 miligramos
16484467 50 mg 50 miligramos
16418446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0747
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eicosapentaenoic acid ethyl ester
Forma física Liquid
CAS 86227-47-6
Color Amarillo claro
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo EPA ethyl ester Ethyl eicosapentaenoate
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (100.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 330.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.5
Porcentaje de pureza 98.0%