Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido eicosanoico, 99 %
Código de producto. 10714041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714041 1 g Frasco de vidrio 1 g
10416730 10 g Frasco de vidrio 10 g
10540794 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10714041 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 117720010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-30-9
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.54
Número MDL MFCD00002755
Clave InChI VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
Nombre IUPAC ácido icosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eicosanoic acid
Punto de fusión 74.0°C to 77.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 328.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)18CO2H
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 753
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.52
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo brillante o copos