Learn More
Ácido eicosanoico-20,20,20-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eicosanoic Acid-20,20,20-D3 |
| CAS | 202480-70-4 |
| Fórmula molecular | C20 D3 H37 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Eicosanoic-20,20,20-d3 acid (9 CI), Eicosanoic Acid-20,20,20-D3, Eicosanoic acid-d3, Arachidic-20,20,20-d3 acid, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-ω-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 20,20,20-trideuterioicosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 315.5489 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.3217 g/mol |
| Mostrar más |