Learn More
Ácido eicosanoico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eicosanoic Acid-2,2-D2 |
| CAS | 232600-70-3 |
| Fórmula molecular | C20 D2 H38 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Eicosanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Eicosanoic Acid-2,2-D2, Eicosanoic acid-d2, Arachidic-2,2-d2 acid, Arachidic acid-2,2-d2, Arachidic acid-α-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i19D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterioicosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 314.5427 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.3154 g/mol |
| Mostrar más |