Learn More
Ácido Eicosanedioico, TRC
Código de producto. 30370918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30370918 1 g
1 options
Código de producto. 30370918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE4768601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eicosanedioic Acid
CAS 2424-92-2
Fórmula molecular C20H38O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,18-Octadecanedicarboxylic Acid, 1,20-Eicosanedioic Acid, C 20, C 20 Fatty Acid, Eicosan-1,20-dioic Acid, Octadecamethylenedicarboxylic Acid, SL 20-90, SL 20-93, SL 20-99
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O4/c21-19(22)17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(23)24/h1-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 342.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.277