Learn More
Eicosanedial, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eicosanedial |
| CAS | 1951435-37-2 |
| Fórmula molecular | C20 H38 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H38O2/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22/h19-20H,1-18H2 |
| SMILES | O=CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | icosanedial |
| Peso molecular (g/mol) | 310.514 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.287 |