Learn More
Eicosano, TRC
Código de producto. 30377730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377730 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30377730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE47749010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Eicosane
CAS 112-95-8
Fórmula molecular C20 H42
Cantidad 10 g
Sinónimo Eicosane, MPCM 37, NSC 62789, Parafol 20Z, n-Eicosane
Fórmula InChI InChI=1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC icosano
Peso molecular (g/mol) 282.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.3287