Learn More
EI1, MedChemExpress
Código de producto. 16499197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499197 5 mg 5 miligramos
16472727 50 mg 50 miligramos
16456638 10 mg 10 miligramos
16426816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15573
MedChemExpress EI1 (KB-145943) is a potent and selective EZH2 inhibitor with IC50 of 15 nM and 13 nM for EZH2 (WT) and EZH2 (Y641F), respectively.
EI1 (KB-145943) is a potent and selective EZH2 inhibitor with IC50 of 15 nM and 13 nM for EZH2 (WT) and EZH2 (Y641F), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EI1
CAS 1418308-27-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo KB-145943
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (19.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(CC)N(C=C1)C2=C1C(C(NCC3=C(C)C=C(C)NC3=O)=O)=CC(C#N)=C2
Peso molecular (g/mol) 390.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.48
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death