Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EI1 |
| CAS | 1418308-27-6 |
| Sinónimo | 6-ciano-N-((4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-3-il)metil)-1-(pentan-3-il)-1 H-indol-4-carboxamida |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C23 H26 N4 O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390,48 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |