Learn More
EHT 1864, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Morpholinylmethyl)-5-((5-((7-(trifluoromethyl)-4-quinolinyl)thio)pentyl)oxy)-4H-pyran-4-one Dihydrochloride |
| CAS | 754240-09-0 |
| Fórmula molecular | C25H29Cl2F3N2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[[5-[7-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]pentyl]oxy]-2-(morpholinomethyl)-4H-pyran-4-one dihydrochloride, EHT 1864 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27F3N2O4S.2ClH/c26-25(27,28)18-4-5-20-21(14-18)29-7-6-24(20)35-13-3-1-2-10-33-23-17-34-19(15-22(23)31)16-30-8-11-32-12-9-30;;/h4-7,14-15,17H,1-3,8-13,16H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2c(SCCCCCOC3=COC(=CC3=O)CN4CCOCC4)ccnc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 581.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.1177 |