Learn More
EHT 1864, MedChemExpress
Código de producto. 16479647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479647 5 mg 5 miligramos
16427108 10 mg 10 miligramos
16413147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16659
MedChemExpress EHT 1864 is an inhibitor of Rac family small GTPases.
EHT 1864 directly binds and impairs the ability of this small GTPase to engage critical downstream effectors required for growth transformation. The Kd values are 40, 50, 60, and 230 nM for Rac1, Rac1b, Rac2 and Rac3, respectively. EHT 1864 also potently inhibits other Rac-dependent transformation processes, Tiam1- and Ras-mediated growth transformation. EHT 1864 prevents Aβ 40 and Aβ 42 production in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EHT 1864
Forma física Powder
CAS 754240-09-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29Cl2F3N2O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (55.03 mM)
SMILES O=C1C=C(CN2CCOCC2)OC=C1OCCCCCSC3=CC=NC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C34.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 581.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.48
Porcentaje de pureza 99.7%