Learn More
EHop-016, MedChemExpress
Descripción
EHop-016 is a potent and selective Rac GTPase Rac1 and Rac3 inhibitor. EHop-016 inhibits Rac1 activity with an IC50 of 1.1 μM in MDA-MB-435 cells. EHop-016 inhibits Vav2 interaction with Rac, Rac-activated PAK1, lamellipodia formation, and cell migration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EHop-016 |
| CAS | 1380432-32-5 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H30N6O |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (74.32 mM) |
| SMILES | CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=C(NC4=NC(NCCCN5CCOCC5)=NC=C4)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 430.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.55 |
| Mostrar más |