Learn More
EHMT2-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16467257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467257 5 mg 5 miligramos
16440847 50 mg 50 miligramos
16404548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111904
MedChemExpress EHMT2-IN-2 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disease or cancer.
EHMT2-IN-2 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disease or cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EHMT2-IN-2
CAS 2230850-47-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N6O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (133.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(NC)=NC(NC2=CC=C(OC)C(C(N3)=C(C)C4=C3C=NC=C4)=C2)=N1
Peso molecular (g/mol) 374.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation