Learn More
EHMT2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16487237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487237 5 mg 5 miligramos
16463116 25 mg 25 miligramos
16454528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111778
MedChemExpress EHMT2-IN-1 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disorder or cancer.
EHMT2-IN-1 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disorder or cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EHMT2-IN-1
CAS 2230849-55-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23N7O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (155.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(N2N=CC(CNC)=C2)C=C(NC3=NC(NC)=CC(C)=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 353.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death