Learn More
Cole-Parmer™ Calentador de extracción micro-Kjeldahl serie EH-200
Código de producto. 15165223 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
VAC 230
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tensión Unit Size
15165223 VAC 230 cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 15165223 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0307434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6600.00€
    5767.88€ / paquete de 1
    Ahorro 832.12€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado específicamente para determinar el contenido de proteínas de los alimentos a microescala.
  • El calentador de seis posiciones permite realizar digestiones simples o múltiples.
  • La construcción robusta de acero inoxidable es duradera y fácil de limpiar.
  • El controlador dedicado para cada manto se encuentra alojado de forma segura en una zona fría
Diseñado para Kjeldahl digestión a microescala, los calentadores de extracción admiten hasta seis matraces de fondo redondo de 18 a 50 mL. El calentador incluye dos brazos de soporte que se pueden montar en los costados para sostener el recipiente de recolección de humos opcional; el tubo le permite recolectar y extraer los humos de manera segura cuando no está operando el calentador debajo de una campana extractora.
Cada manto calefactor tiene su propio controlador de calor independiente, interruptor de encendido y apagado, y luz indicadora de neón ámbar, y puede funcionar hasta una temperatura máxima del elemento de 800 °C. Los controladores de calor ubicados en la parte inferior de la unidad están separados de forma segura de los elementos de calentamiento superiores por una bandeja de acero inoxidable y un espacio de aire bien ventilado. Las características de seguridad adicionales incluyen una pantalla de tierra y fusibles dobles en la línea de suministro.
Specifications
Capacidad Tamaño máximo del matraz de 50 ml
Descripción Calentador de extracción Micro-Kjeldahl
Fondo (imperial) 6,315 in
Para utilizar con Matraces
Altura (imperial) 6,375 in
Tensión VAC 230
Incluye Brazos de soporte con soportes y 6 pies. (1,8 m) Cable de alimentación con enchufe UE
Material Acero inoxidable
Número de pocillos 6
Anchura (imperial) 20,5 in
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 800 °C
máx. (imperial) 1472 °F
Frecuencia 50/60 Hz