Learn More
EGTA, MP Biomedicals
Código de producto. 11418874 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418874 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11418874 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521329350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EGTA
CAS 67-42-5
Fórmula molecular C14H24N2O10
Cantidad 50 g
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35