Learn More
EGTA-AM, MedChemExpress
Descripción
EGTA-AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EGTA-AM |
| CAS | 99590-86-0 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H40N2O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | EGTA Acetoxymethyl ester |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (74.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCOC(C)=O)CN(CC(OCOC(C)=O)=O)CCOCCOCCN(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 668.6 |
| Mostrar más |