Learn More
Melford EGTA
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 67-42-5
- Fórmula molecular: C 14 H 24 N 2 O 10
- Peso molecular: 380,35
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 67-42-5 |
| Notas de grado de pureza | Grado de biología molecular |
| Fórmula molecular | C14H24N2O10 |
| Cantidad | 50 g |