Learn More
Melford Solución de EGTA 0,5 M pH 8,0
Código de producto. 30018249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018249 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30018249 Proveedor Melford N.º de proveedor E1410050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Soluble en: Agua
  • Conservar a: 2-8 °C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EGTA 0.5 M Solution pH 8.0
CAS 67-42-5, 7732-18-5
Cantidad 50 mL