Learn More
Abnova™ Sonda EGR1/CEN5q FISH
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | respuesta de crecimiento temprano 1 |
| Alias de gen | AT225,G0S30,KROX-24,NGFI-A,TIS8,ZIF-268,ZNF225 |
| Símbolo de gen | EGR1 |
| ID de gen (Entrez) | 1958 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |