Learn More
Lonza™ EGM™ Medio de crecimiento de células endoteliales SingleQuots™ Equipo
Descripción
- Se vende por separado SingleQuot™ Kit para complementar el medio basal.
- Parte del completo EGM™ Medio de crecimiento de células endoteliales BulletKit™ (número de catálogo CC-3124), que consta de medio basal y suplementos envasados juntos.
- Incluye lo siguiente:
- 1 vial con tapa verde con hEGF 0,50 ml
- 1 vial con tapa natural con hidrocortisona de 0,50 ml
- 1 vial con tapa roja con GA-1000 de 0,50 ml
- 1 botella BBE 2,00 ml
- 1 vial con tapa azul con ácido ascórbico de 0,50 ml
- 1 botella de FBS de 10,00 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células endoteliales |
| Tipo de producto | Suplementos y factores de crecimiento |
| Cantidad | hEGF: 0,5 ml, insulina: 0,5 ml, hidrocortisona: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, BBE: 2,0 ml, ácido ascórbico: 0,5 ml, FBS: 10,0 ml |
| Contenido y almacenamiento | hEGF, hidrocortisona, GA-1000, BBE, ácido ascórbico, FBS |