Learn More
Eglumegad, MedChemExpress
Descripción
Eglumegad (LY354740) is a highly potent and selective group II (mGlu2/3) receptor agonist with IC50s of 5 and 24 nM on transfected human mGlu2 and mGlu3 receptors, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eglumegad |
| Forma física | Solid |
| CAS | 176199-48-7 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H11NO4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | LY354740 Eglumetad |
| Información de solubilidad | H2O : 6.33 mg/mL (34.18 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mostrar más |