Learn More
Abnova™ Matriz fosfoespecífica de EGF
Código de producto. 16022435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 1 kit (2 muestras)
Código de producto.
16022435 Cantidad: 1 kit (2 muestras)
1 options
Código de producto. 16022435 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor AA0023.1Kit(2Samples)
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El matriz EGF Phospho-Specific incluye 214 anticuerpos de fosforilación altamente específicos y bien caracterizados relacionados con la familia de proteínas EGF.
  • Este producto debe ir acompañado del kit de detección de matriz de anticuerpos
  • Las matrices se imprimen en portaobjetos de microscopio de vidrio recubierto de tamaño estándar y se pueden escanear en todos los escáneres de microarrays que sean compatibles con portaobjetos de 76 x 25 x 1 mm.
  • Muestra adecuada: células cultivadas, tejido congelado, tejido FFPE, suero
Especificaciones
Cantidad 1 kit (2 muestras)
Contenido y almacenamiento 4 °C
Tipo Matriz/biblioteca
Para utilizar con (aplicación) Perfiles
Método de detección Fluorimétrico