missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para EGF de mono

Código de producto. 15405363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15405363 96 pruebas 1 set
17881490 10 x 96 pruebas cada uno
17135829 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15405363 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EPEGF

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ELISA para el factor de crecimiento epidérmico del mono (Mk EGF) cuantifica el Rhesus Mk EGF en suero, plasma o medio de cultivo celular del mono. El ensayo reconocerá exclusivamente el Mk EGF natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para EGF de mono está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

EGF pertenece a una familia de factores de crecimiento que se unen al receptor de EGF 170 kDa. Los ligandos receptores de EGF se sintetizan como proteínas transmembranosas tipo I de 130 kDa con una extensión N-terminal llamada módulo EGF y un fragmento C-terminal, también conocido como la cola citoplasmática. EGF comprende nueve motivos EGF; solo el adyacente a la membrana celular es funcional como un dominio de unión al receptor de EGF. Debido a la escisión proteolítica, se libera un factor de crecimiento soluble de 6 kDa que contiene el módulo EGF en el espacio extracelular (′desprendimiento de ectodominio′). EGF se puede detectar en la mayoría de los fluidos corporales; la concentración es especialmente alta en plasma, orina, saliva y leche. Las plaquetas, así como las células de varios órganos, como el cerebro, el riñón, la glándula salival y el estómago, liberan EGF. Como mitógeno para las células endoteliales, EGF también afecta a la angiogénesis y desempeña un papel en los procesos de cicatrización de heridas. El bloqueo de la liberación de los ligandos receptores de EGF inhibe el crecimiento y la migración en varias líneas celulares dependientes del receptor de EGF y retarda en gran medida la reepitelialización de la herida debido a la migración de los queratinocitos deteriorada. La sobreexpresión de uno o más receptores y/o ligandos es una característica de la mayoría de los carcinomas humanos y cánceres epiteliales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001033751.1
Intervalo del ensayo 8,2-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg
Intervalo de calibración De 8 pg/ml a 2.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par de ELISA detecta el EGF de Rhesus Macaque y el EGF humano.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mono Rhesus
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 698619
Símbolo de gen EGF
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo HOMG4, URG
Objetivo Mono Rhesus
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.