Learn More
Tocris Bioscience™ EGCG
Beskrivelse
β-secretase (BACE1) inhibitor (IC50 = 1.6 μM); inhibits amyloid assembly. Inhibits the formation of amyloid fibrils by proteins such as Aβ, α-synuclein and huntingtin. Reduces Aβ42-induced cell death in three different cell types. Also inhibits glutamate dehydrogenase. Inhibits cell growth and selectively induces apoptosis in A431 and human pancreatic cancer cells. Also a DNMT1 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | EGCG |
| CAS | 989-51-5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C22H18O11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.37 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 458.375 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?