Learn More
Eganelisib, MedChemExpress
Código de producto. 16483128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483128 10 mg 10 miligramos
16439686 50 mg 50 miligramos
16425867 5 mg 5 miligramos
16424426 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10071610mg
MedChemExpress Eganelisib (IPI549) is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 16 nM. Eganelisib shows >100-fold selectivity over other lipid and protein kinases.
Eganelisib (IPI549) is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 16 nM. Eganelisib shows >100-fold selectivity over other lipid and protein kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eganelisib
Forma física Powder
CAS 1693758-51-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H24N8O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo IPI-549
Información de solubilidad DMSO : 15 mg/mL (28.38 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C2N=CC=CN2N=C1N)N[C@H](C3=CC4=C(C(N3C5=CC=CC=C5)=O)C(C#CC6=CN(C)N=C6)=CC=C4)C
Peso molecular (g/mol) 528.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.56
Porcentaje de pureza 95.0%