Learn More
Inhibidor de Eg5 VII, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eg5 Inhibitor VII |
| CAS | 912953-25-4 |
| Fórmula molecular | C16 H12 F3 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2(1H)-quinolinone 6-(4-Trifluoromethylphenyl)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one GSK 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12F3NO/c17-16(18,19)13-5-1-10(2-6-13)11-3-7-14-12(9-11)4-8-15(21)20-14/h1-3,5-7,9H,4,8H2,(H,20,21) |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2ccc3NC(=O)CCc3c2 |
| Nombre IUPAC | 6-[4-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 291.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.087 |