Learn More
EG00229, MedChemExpress
Código de producto. 16495126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495126 100 mg 100 miligramos
16454168 10 mg 10 miligramos
16450517 50 mg 50 miligramos
16416877 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10799
MedChemExpress EG00229 is a neuropilin 1 (NRP1) receptor antagonist. EG00229 selectively inhibits VEGF-A binding to NRP1 b1 domain with an IC50 of 3 μM, but has no effect on VEGFA binding to VEGFR-1 and VEGFR-2.
EG00229 is a neuropilin 1 (NRP1) receptor antagonist. EG00229 selectively inhibits VEGF-A binding to NRP1 b1 domain with an IC50 of 3 μM, but has no effect on VEGFA binding to VEGFR-1 and VEGFR-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EG00229
CAS 1210945-69-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20F3N7O7S3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41.4 mg/mL (67.69 mM)
SMILES N=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=C(NS(=O)(C2=CC=CC3=NSN=C32)=O)C=CS1)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 611.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 611.6
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease