Learn More
Efonidipine hydrochloride monoethanolate, MedChemExpress
Código de producto. 16455218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455218 10 mg 10 miligramos
16411437 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12502A
MedChemExpress Efonidipine hydrochloride monoethanolate (NZ-105 hydrochloride monoethanolate) is a dual T-type and L-type calcium channel blocker (CCB).
Efonidipine hydrochloride monoethanolate (NZ-105 hydrochloride monoethanolate) is a dual T-type and L-type calcium channel blocker (CCB).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efonidipine hydrochloride monoethanolate
CAS 111011-76-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H45ClN3O8P
Cantidad 10 mg
Sinónimo NZ-105 hydrochloride monoethanolate
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (175.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=C(P2(OCC(C)(C)CO2)=O)C(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3)C(C(OCCN(C4=CC=CC=C4)CC5=CC=CC=C5)=O)=C(C)N1.[H]Cl.CCO
Peso molecular (g/mol) 714.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation