Learn More
Clorhidrato de eflornitina monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difluoromethylornithine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 96020-91-6 |
| Fórmula molecular | C6 H12 F2 N2 O2 . Cl H . H2 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ornithine, 2-(difluoromethyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), DL-Ornithine, 2-(difluoromethyl)-, monohydrochloride, monohydrate, Ornithine, 2-(difluoromethyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Eflornithine hydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,5-diamino-2-(difluorometil)pentanoico; hidrato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 236.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0739 |