Learn More
Eflornithine hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16498436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498436 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0744B
MedChemExpress Eflornithine hydrochloride hydrate (DFMO hydrochloride hydrate) is a specific, irreversible inhibitor of the enzyme ornithine decarboxylase. Eflornithine hydrochloride hydrate is a medication for the treatment of African trypanosomiasis and excessive facial hair growth in women.
Eflornithine hydrochloride hydrate (DFMO hydrochloride hydrate) is a specific, irreversible inhibitor of the enzyme ornithine decarboxylase. Eflornithine hydrochloride hydrate is a medication for the treatment of African trypanosomiasis and excessive facial hair growth in women.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eflornithine hydrochloride hydrate
Forma física Solid
CAS 96020-91-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H15ClF2N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo DFMO hydrochloride hydrate MDL-71782 hydrochloride hydrate RMI-71782 hydrochloride hydrate α-difluoromethylornithine hydrochloride hydrate
Información de solubilidad H2O : 83.33 mg/mL (352.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(CCCN)(C(F)F)C(O)=O.[H]Cl.O
Peso molecular (g/mol) 236.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.64
Porcentaje de pureza 98.0%