Learn More
Efinaconazol, TRC
Código de producto. 30380593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380593 1 mg
30369857 100 mg
30373261 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE4350701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164650-44-6
Fórmula molecular C18 H22 F2 N4 O
Peso molecular (g/mol) 348.39
Sinónimo 1-Piperidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (αR,βR)-, 1-Piperidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, [R-(R*,R*)]-, (αR,βR)-α-(2,4-Difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidineethanol, Efinaconazole, Jublia, KP 103, KP 103 (pharmaceutical)
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(4-metilidenepiperidina-1-il)-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
SMILES C[C@@H](N1CCC(=C)CC1)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efinaconazole
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1762