Learn More
Efinaconazol-N-óxido, TRC
Código de producto. 30381860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381860 50 mg
30378245 25 mg
30385655 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE43509050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2055038-63-4
Fórmula molecular C18H22F2N4O2
Peso molecular (g/mol) 364.39
Sinónimo (αR,βR)-α-(2,4-Difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidineethanol 1-Oxide, 1-((2R,3R)-3-(2,4-Difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl)-4-methylenepiperidine 1-Oxide
SMILES O[C@](CN1N=CN=C1)([C@H](N2(CCC(CC2)=C)=O)C)C3=C(F)C=C(F)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efinaconazole-N-oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22F2N4O2/c1-13-5-7-24(26,8-6-13)14(2)18(25,10-23-12-21-11-22-23)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1711
Porcentaje de pureza >95%