Learn More
Efinaconazol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30325658 25 mg
1 options
Código de producto. 30325658 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13111200
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efinaconazole
CAS 164650-44-6
Nombres de analitos o componentes Efinaconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 F2 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1-Piperidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (αR,βR)-, 1-Piperidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, [R-(R*,R*)]-, (αR,βR)-α-(2,4-Difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidineethanol, Efinaconazole, Jublia, KP 103, KP 103 (pharmaceutical)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@@H](N1CCC(=C)CC1)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(4-metilidenopiperidin-1-il)-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 348.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1762 g/mol