Learn More
Gibco™ Suplemento EfficientFeed™ C+ AGT™
Código de producto. 16448570 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
100 L
Formulario:
AGT
Polvo (AGT)
Tamaño de la unidad:
0.22 libra
1 litro
10 litros
100 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario Tamaño de la unidad
16448570 1 L Polvo (AGT) 1 litro
18828392 10 L AGT 10 litros
30308746 100 L AGT 100 litros
18818392 100 L AGT 0.22 libra
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16448570 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2503104
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un suplemento de una sola parte en formato seco para la adición de lotes alimentados al cultivo de múltiples líneas celulares para ayudar al desarrollo del proceso y a la maximización del uso del biorreactor
El suplemento Gibco™ EfficientFeed™ C+ (Plus) AGT™ es un suplemento de una sola parte en formato seco para la adición de lotes de alimentación al cultivo de líneas celulares múltiples para ayudar en el desarrollo de procesos y la maximización de la utilización de biorreactores. Este producto está diseñado para trabajar con líneas de células CHO que expresan glutamina sintetasa endógena (GS) como único alimento sin necesidad de suplementos GS adicionales.
En comparación con el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ original, el suplemento EfficientFeed™ C+ tiene componentes que se combinan de forma única para permitir una reconstitución más sencilla con pH neutro, así como la capacidad de superconcentrar el suplemento de 81,2 g/l (1X) a 162,4 g/l (2X) para reducir la dilución del producto o aumentar los títulos con la alimentación adicional, cuando corresponda. El producto es una formulación libre de material de origen animal y definida químicamente que no contiene proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompletamente definida.
¿Qué suplemento EfficientFeed™ + elegir?
Considere el suplemento EfficientFeed™ C+ AGT™ si:
  • Ha utilizado el suplemento CD EfficientFeed™ C en el pasado y desea explorar las ventajas de reconstitución y superconcentración más sencillas de la nueva tecnología para el suministro de componentes clave
  • Quiere una mayor productividad en líneas de células derivadas GS CHO, CHO-K1 y CHO-S™
  • Actualmente está utilizando CD FortiCHO™ como medio base de crecimiento de células
  • Está usando un medio base con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado al día 0
Considere el suplemento EfficientFeed™ A+ AGT™ cuando:
  • Ha utilizado el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A en el pasado y desea explorar las ventajas de reconstitución y superconcentración más sencillas de la nueva tecnología para el suministro de componentes clave
  • Actualmente está utilizando CD OptiCHO™ como medio base de crecimiento de células
Considere el suplemento EfficientFeed™ B+ AGT™ cuando:
  • Ha utilizado el suplemento CHO CD EfficientFeed™ B en el pasado y desea explorar las ventajas de reconstitución y superconcentración más sencillas de la nueva tecnología para el suministro de componentes clave
  • Actualmente está utilizando CD CHO como medio base de crecimiento de células
Incremento en títulos
Al tratarse de un alimento completo, se ha demostrado que los suplementos EfficientFeed™ + proporcionan incrementos múltiples en los títulos a una concentración 1X frente al cultivo en lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos. La flexibilidad para aumentar aún más los títulos se mejora con la capacidad de superconcentrar el producto reconstituyéndolo con menos agua para suministrar más de 150 g/l de nutrientes alimentados (consulte la figura).
Maximización de la utilización de biorreactores
¿Alguna vez ha deseado tener más volumen de trabajo al inicio de una ejecución de biorreactor para producir más proteína, pero necesita demasiado espacio de volumen de alimentación para lograr su objetivo óptimo? ¿Ha pensado alguna vez que el espacio para un poco más de alimentación podría llevarle a un nuevo nivel de titulación a partir de un proceso y tal vez incluso a reducir el número de ciclos del biorreactor que podrían ser necesarios por año? En cualquiera de estos casos, es importante tener la flexibilidad de superconcentrar sus suplementos alimenticios para obtener menos dilución del producto, más espacio para una alimentación adicional y/o más volumen de trabajo para comenzar su carrera (vea la figura). De hecho, puede obtener al menos un 10 % más de utilización de biorreactores explorando la capacidad única de concentrar este producto EfficientFeed C+.
Manipulación simplificada para reducir el riesgo en la ampliación de escala
La capacidad de aumentar la escala en un formato seco AGT™ facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otras configuraciones de bioprocesos. Un menor número de partes y pasos en la reconstitución significan menos probabilidades de error del operador. Además, la capacidad de almacenar este alimento, incluso cuando está superconcentrado, durante la duración del funcionamiento de un biorreactor a temperatura ambiente, en la oscuridad, puede permitirle menos posibilidades de contaminación durante las conexiones del sistema cerrado al reducir el número de conexiones al biorreactor a uno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nevera (de 2 a 8 °C).Proteger de la luz y la humedad.
Línea de células CHO DG44, CHO, CHO-S, de bancos según las cGMP, CHO-S, CHO-K1
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Formulario Polvo (AGT)
Tipo de producto Suplemento para medios
Formato Securetainer
Línea de productos EfficientFeed
Cantidad 1 L
Fuente Libre de material de origen animal